Learn More
Tocris Bioscience™ BF 738735
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Description
BF 738735 is a potent and selective ATP-competitive phosphatidylinositol 4-kinase III beta (PI 4-KIIIβ) inhibitor (IC50 = 5.7 nM). Displays approximately 200-fold selectivity over PI 4-KIIIα. Broad spectrum enterovirus replication inhibitor.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluoro-4-[2-methyl-8-[[[3-(methylsulfonyl)phenyl]methyl]amino]imidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl]phenol |
| CAS | 1436383-95-7 |
| Quantité | 10 mg |
| Cible | Other Kinase Inhibitors |
| Formule moléculaire | C21H19FN4O3S |
| Poids de la formule | 426.47 |
| Pureté | 98% |