Learn More
Epredia™ Formol tamponné neutre à 10 %
Code produit. 10270219 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
1 gal
2.5 gal
5 gal
Type de produit:
Prémélangée
Prémélangée, prête à l’emploi
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 10270219
Marque: Epredia™ 5705
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réduisez l’exposition aux vapeurs toxiques grâce à la formoline tamponnée neutre à 10 % Epredia™ prémélangée. Formulée selon AFIP.
Réduisez l’exposition aux vapeurs toxiques grâce à la formaline neutre tamponnée à 10 % prémélangée Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™. Formulée selon AFIP.
  • Des tampons au phosphate sont utilisés pour stabiliser le pH entre 6,8 et 7,2
  • Un contrôle qualité rigoureux garantit une concentration de formaldéhyde à 10 %
Réf. 5700 (concentré) :
  • le concentré réduit l’espace de stockage et le contact avec le formaldéhyde
  • Quatre litres de concentré pour seize litres d’eau distillée ou déminéralisée garantissent des résultats équivalents à ceux obtenus avec la formaline tamponnée neutre à 10 % prémélangée et prête à l’emploi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Prémélangée
Quantité 5 gal
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 10% Neutral Buffered Formalin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: formaldehyde, methanol