Learn More
10 ppm de étalon de carbone organique total (COT), Reagecon
BIOPHARMA
Product Code. 15493410 Shop All Reagecon Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité
15493410 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15493410 Supplier Reagecon Supplier No. TOC10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    120.83€ / 500mL
    Économisez 14.17€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabriqués à partir de matières premières de haute pureté pour l’étalonnage de la gamme d’analyseurs de COT à haute précision
  • Accréditation CEI/ISO 17025 pour l’étalonnage des balances et des pipettes de laboratoire
  • Précision ± 5 %
Specifications
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Concentration 10 ppm
Technique Analyse COT
Type Norme TOC
Solvent or Matrix Eau
Quantité 500 ml