Learn More
Acide 10-undécanoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489416
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489416 250 g 250g
11479416 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489416 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19122.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 112-38-9 | C11H20O2 | 184.279 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
L’acide 10-undécénoïque est utilisé pour la préparation d’ingrédients pharmaceutiques actifs, de cosmétiques, de parfums, de shampoings antipelliculaires et de poudres antimicrobiennes. Il est utilisé pour le traitement des problèmes cutanés et dans des agents antifongiques. Il est impliqué dans la production de nylon-11, d’undécylénate de méthyle, d’aldéhyde undécylénique et d’alcool undécylénique. De plus, il est utilisé comme musc dans les parfums et les arômes.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le chloroforme, l’éther diéthylique, le benzène et les huiles fixes ou volatiles. Insoluble dans l’eau chaude et l’eau froide.
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-38-9
Formule moléculaire C11H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 184.279
Numéro MDL MFCD00004442
Clé InChI FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 10-undecenoic acid, undecylenic acid, desenex, 10-hendecenoic acid, renselin, declid, sevinon, 10-undecylenic acid, 9-undecylenic acid, undecyl-10-enic acid
CID PubChem 5634
ChEBI CHEBI:35045
Nom IUPAC Acide undec-10-énoïque
SMILES C=CCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Undecenoic acid
Point de fusion 22°C to 25°C
Densité 0.91
Point d’ébullition 126°C to 128°C (1 mmHg)
Point d’éclair 160°C (320°F)
Indice de réfraction 1.4493
Quantité 250 g
Beilstein 1762631
Merck Index 14,9848
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,chloroform,diethyl ether,benzene and fixed or volatile oils. Insoluble in hot water and cold water.
Poids de la formule 184.28
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 10-Undecenoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 10-Undecenoic acid