Learn More
Acide 10-undécénoïque, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444894
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444894 25 g 25g
11434894 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11444894 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13815.14
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2777-65-3 | C11H18O2 | 182.263 g/mol
10-Undecynoic acid may be employed as a biochemical probe in an assay for the microsomal hydroxylation of lauric acid (LA), based on HPLC with flow-through radiochemical detection. It was employed as model compound to investigate the microwave assisted surface click reactions catalyzed with Cu(II)/sodium L-ascorbate. It is reported as highly selective irreversible inhibitor of hepatic ω- and ω-1-lauric acid hydroxylases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 10-undécynoïque peut être utilisé comme sonde biochimique pour doser l’hydroxylation microsomale de l’acide laurique (LA), basé sur la HPLC avec analyse radiochimique par flux. Il a été utilisé comme composé modèle pour étudier les réactions de chimie clic initiées à la surface, assistées par micro-ondes et catalysées par le L-ascorbate de Cu(II)/sodium. Il s’agit d’un inhibiteur irréversible hautement sélectif des hydroxylases des acides ω ;- et nω ;-1-lauriques.
Solubilité
Rarement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à 4°C. Conservez-les à l’écart de matières incompatibles telles que les agents oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2777-65-3
Formule moléculaire C11H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 182.263
Numéro MDL MFCD00014389
Clé InChI OAOUTNMJEFWJPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 10-undecynoic acid, hendecynoic acid, unii-2f79g7h1wy, undec-10-ynoicacid, acmc-1cp9s, undec-1-yn-11-oic acid, 4-02-00-01738 beilstein handbook reference
CID PubChem 31039
Nom IUPAC Acide10-undécynoïque
SMILES C#CCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Undecynoic acid
Point de fusion 40°C to 43°C
Point d’ébullition 174°C to 176°C (4 mmHg)
Point d’éclair 161°C (321°F)
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 1704918
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble in water.
Poids de la formule 182.26
Pourcentage de pureté 96%