Learn More
Thermo Scientific™ Ferrules 100 % graphite pour instruments Thermo Scientific
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Injecteurs Agilent et détecteurs non-MS
Injecteurs Thermo Scientific TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS
Diamètre (métrique):
0,1 à 0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
3,175 mm
6,35 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
Assurez des performances optimales de votre instrument GC Thermo Scientific™ à l’aide des ferrules Thermo Scientific™. Elles sont disponibles dans trois matériaux différents et dans différentes dimensions, afin de s’adapter à un large éventail d’instruments et d’applications. Toutes les ferrules sont fournies en blisters individuels, exempts de contaminants.
Caractéristiques
- Disponibles en versions 100 % graphite, 15 % graphite / 85 % Vespel et métal SilTite
- Ferrules pour différents types d’injecteurs et de détecteurs
Specifications
Specifications
| Type | Colonne remplie |
| Description | 1/8 po de dia. ext. ; Agilent 5890, 6890, 6850 |
| Diamètre (impériale) | 1/8 po |
| Diamètre (métrique) | 3,175 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Injecteurs Agilent et détecteurs non-MS |
| Matériau | Graphite 100 % |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction