Learn More
Hamilton™ 100 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
Code produit. 17834242
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22s G
22 g
Aiguille non comprise
Personnalisé
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Aiguille non comprise
Arrondi
Cône
Personnalisé
Type de connexion:
Amovible
Embout Luer
Luer Lock, fixe
Luer-Lock
Soudé
Verrouillage de l’échantillon
Matériau:
PTFE
Protection de sonde acier inoxydable
Verre borosilicaté
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17834242
Marque: Hamilton™ CAL81030
The 1700 Series syringes are the Gas Tight version of the 700 series syringes.
  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 100 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau PTFE
Calibre d’aiguille Aiguille non comprise
Diamètre (impériale) interne 0,057 in
Diamètre (impériale) externe 0.605 in.
Diamètre (métrique) interne 1.46 mm
Diamètre (métrique) externe 7.75 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille No Needle Included
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1710 LT Syringe
Température min. (métrique) 10°C
Quantité 1
Volume (métrique) 100 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille No Needle Included
Type de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Type de connexion Embout Luer