Learn More
Hamilton™ 100 μL 800 Series Microliter Syringe
Code produit. p-200000237
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22s G
Aiguille non comprise
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Aiguille non comprise
Type de connexion:
Amovible
Soudé
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17844362
Marque: Hamilton™ CAL84884
The 800 series Microliter syringes are the reinforced plunger version of the original 700 series syringes.
  • Attached to the flange of the syringe is a blue Syringe Holder, which provides a spot to hold the syringe that will not heat up the barrel causing dispense inaccuracies.
  • Provides additional support to small-volume plungers that are prone to bending during injection.
  • This series of Microliter syringes is ideal for dispensing volumes up to 100 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Stainless Steel
Calibre d’aiguille 22s G
Diamètre (impériale) interne 0,061 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,0059 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0.15 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,0283 in
Diamètre (impériale) externe 0.305 in.
Diamètre (métrique) interne 1.46 mm
Diamètre (métrique) externe 7.75 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0.72 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Seringue Microliter
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 810 N
Température min. (métrique) 10°C
Quantité 1
Volume (métrique) 100 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 51 mm
Type de pointe d’aiguille Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Type de connexion Soudé