Learn More
Hirschmann™ Éprouvette graduée de classe B de 100 ml avec échelle augmentée
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Conditionnement:
12 pièces
Description
- Avec une échelle augmentée et une marque annulaire aux points principaux
- Version haute
- Transparent
- Emboîture hexagonale
- Conforme à la norme DIN 12681 / ISO 6706
- En PP
- Marques de graduation bleues
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| Tolérance | ± 1 ml |
| Certifications/Conformité | ISO 6706, DIN 12681 |
| Classe | Classe B. |
| Diamètre (métrique) | 33 mm |
| Graduations | 1 mL |
| Subdivision | 1 mL |
| Forme | Rond |
| À utiliser avec (application) | Mesure précise des liquides et transfert de liquides dans le laboratoire |
| Afficher plus |