Learn More
Justrite™ Rampe en polyéthylène 100 % recyclé pour palette carrée de contrôle des déversements EcoPolyBlend™
Code produit. 12941415
Click to view available options
Matériau:
Polyéthylène recyclé
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12941415
Marque: Justrite™ 28688
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Améliorez la sécurité sur le lieu de travail et la propreté tout en utilisant des produits respectueux de l’environnement. La rampe en polyéthylène 100 % recyclé Justrite™ pour palette carrée de contrôle des déversements EcoPolyBlend™ est un accessoire qui facilite l’utilisation des palettes de contrôle des déversements.
La rampe pour palette carrée de 4 tambours peut être fixée en toute sécurité sur la palette et offre des avantages lors du chargement et du déchargement de tambours lourds.
Spécification
Couleur Noir
Matériau Polyéthylène recyclé
Dimensions (L x l x H) 33 x 10,25 x 49 in
Largeur (impériale) 49 in
Hauteur (impériale) 10,25 in
Profondeur (impériale) 33 po