Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottle Accessories
Description
Assortment of accessories, replacement parts for use with Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottles
Caractéristiques
- PPCO & PC :
- Augmentation de la durée de vie des cycles par rapport aux flacons Thermo Scientific précédents - 100 cycles (bouchons + flacons)
- Certifications USP classe VI - non cytotoxique
- Les vitesses maximales correspondent aux rotors
- La conception ergonomique de la poignée rapide facilite la manipulation et le retrait des flacons
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Capacité (impériale) | 33,81 oz. |
| Couleur | Transparent |
| Description | Outil pour flacon Fiberlite de 1 000 ml Thermo Scientific™ |
| Matériau | Aluminium |
| Certifications/Conformité | USP classe VI non cytotoxique |
| Forme | Rond |
| Type de produit | Flacon Fiberlite |
| À utiliser avec (équipement) | Fiberlite 1000 mL Bottle |
| Distribution par le bouchon | Oui |