Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ 1000 Series : Seringues à aiguille fixe, raccordement LTN, calibre 22, longueur d’aiguille 5,08 cm (2 po)
Code produit. p-4905088
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Numéro de pointe d’aiguille:
2
3
5
Modèle:
Modèle 1001
Modèle 1002
Modèle : 1002
Modèle : 1005
Modèle : 1010
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10687255
Marque: Hamilton™ 81516
La seringue GASTIGHT de volume moyen est idéale pour distribuer des volumes de 100 μl à 100 ml maximum. Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série.
Embouts de seringues série 1000
  • Aiguille fixe avec embout Luer (LTN) : pour les seringues de volume moyen, les aiguilles sont soudées dans le corps de verre de la seringue en un point correspondant au repère de graduation zéro. Grâce à cet embout, le volume mort est limité au volume interne de l’aiguille. Non autoclavables. Le calibre de l’aiguille est déterminé par le volume de la seringue et ne peut être choisie par l’utilisateur.
    • Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 33-10
    • Type de pointe 3 : aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 33-10
    • Type de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26-10
TLL sans bride
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 22 G
Diamètre (impériale) interne 0,41 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,016 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,41 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,028 in
Diamètre (impériale) externe 0,53 in
Diamètre (métrique) interne 10,3 mm
Diamètre (métrique) externe 13,5 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,72 mm
À utiliser avec (application) Idéales pour les injections HPLC manuelles et automatisées, couramment utilisées avec les pompes à seringues et autres instruments de manipulation des liquides
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Longueur (métrique) 51 mm
Type de produit Seringue Gastight
Pression max. 200 psi
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle Modèle : 1005
Numéro de pointe d’aiguille 3
Quantité Chaque
Volume (métrique) 5 ml
Type de pointe d’aiguille 3
Type de connexion Embout Luer, fixe