Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ 1000 Series : Seringues à pointe Luer, à terminaison LT
Code produit. p-4905087
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2,5 ml
5 mL
10 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10548511
Marque: Hamilton™ 81401
La seringue GASTIGHT de volume moyen est idéale pour distribuer des volumes de 100 μl à 100 ml maximum. Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série.
Embouts pour seringues série 1000
Embout Luer (LT) : cet embout est doté d’un cône Luer mâle en PTFE avec une embase de verrouillage en laiton nickelé à utiliser avec les aiguilles Kel-F, les aiguilles à embase en métal et les connecteurs universels. De plus, le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles. Autoclavables lorsqu’ils sont démontés, sauf sur pour les seringues de 25 ml ou plus. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
TLL sans bride
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe)
Diamètre (impériale) interne 0,28 in
Diamètre (impériale) externe 0,4 in
Diamètre (métrique) interne 7,29 mm
Diamètre (métrique) externe 10,3 mm
À utiliser avec (application) Idéales pour les injections HPLC manuelles et automatisées, couramment utilisées avec les pompes à seringues et autres instruments de manipulation des liquides
Type de produit Seringue Gastight
Pression max. 200 psi
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1002
Numéro de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Quantité Chaque
Volume (métrique) 2,5 ml
Type de connexion Embout Luer