missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nickel, Ni/Mo, Alloy B-2, N10665, 100g, ARMI∣MBH

Code produit. 30323093
Click to view available options
Quantité:
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30323093

Marque: ARMI/MBH IARMNIB223C

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.

Nickel, Ni/Mo, Alloy B-2, N10665, 100g
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau Aluminium, Boron, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Hydrogen, Iron, Magnesium, Manganese, Molybdenum, Nickel, Niobium, Nitrogen, Oxygen, Phosphorus, Silicon, Sulfur, Tantalum, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Zirconium
Quantité 100 g
Poids 100 g
Forme Pieces
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Silicon: 667 ppm, Vanadium: 50 ppm, Copper: 38 ppm, Phosphorus: 36 ppm, Tantalum: 25 ppm, Zirconium: 15 ppm, Niobium: 14 ppm, Oxygen: 13 ppm, Tin: 9 ppm, Hydrogen: 2 ppm, Nitrogen: 0.0007%, Sulfur: 0.0007%, Magnesium: 0.0012%, Boron: 0.0018%, Carbon: 0.003%, Tungsten: 0.0042%, Titanium: 0.021%, Cobalt: 0.116%, Aluminium: 0.13%, Manganese: 0.504%, Chromium: 0.579%, Iron: 1.36%, Molybdenum: 27.1%, Nickel: 70.2%
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis