missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Stainless Steel, Alloy C-250, K92890, 100g, ARMI∣MBH
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Description
Stainless Steel, Alloy C-250, K92890, 100g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tantalum/Chromium/Vanadium/Tungsten/Antimony/Copper/Zirconium/Tin/Arsenic/Nitrogen/Oxygen/Sulfur/Niobium/Carbon/Boron/Phosphorus/Silicon/Manganese/Aluminium/Titanium/Molybdenum/Cobalt/Nickel/Iron |
| CAS | 7439-89-6 |
| Quantité | 100 g |
| Forme | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Tantalum -128 ppm/Chromium -93 ppm/Vanadium -74 ppm/Tungsten -69 ppm/Antimony -44 ppm/Copper -41 ppm/Zirconium -31 ppm/Tin -15 ppm/Arsenic -11 ppm/Nitrogen 0.0004 %/Oxygen 0.0006 %/Sulfur 0.0006 %/Niobium 0.0019 %/Carbon 0.0028 %/Boron 0.0029 %/Phosphorus 0.0033 %/Silicon 0.0091 %/Manganese 0.022 %/Aluminium 0.101 %/Titanium 0.418 %/Molybdenum 4.93 %/Cobalt 7.92 %/Nickel 18.6 % |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu