missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alloy Steel, Nickel Steel, 36%, Invar 36, K93601, 100g, ARMI∣MBH
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Description
Alloy Steel, Nickel Steel, 36%, Invar 36, K93601, 100g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tungsten/Oxygen/Tantalum/Lead/Niobium/Zirconium/Antimony/Vanadium/Boron/Sulfur/Nitrogen/Aluminium/Arsenic/Phosphorus/Tin/Cobalt/Molybdenum/Carbon/Copper/Chromium/Selenium/Silicon/Manganese/Nickel/Titanium/Iron |
| CAS | 7439-89-6 |
| Quantité | 100 g |
| Forme | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Tungsten -328 ppm/Oxygen -42 ppm/Tantalum -23 ppm/Lead -16 ppm/Niobium -16 ppm/Zirconium -15 ppm/Antimony -6 ppm/Vanadium 0.0013 %/Boron 0.0019 %/Sulfur 0.0019 %/Nitrogen 0.0021 %/Aluminium 0.0023 %/Arsenic 0.0029 %/Phosphorus 0.0041 %/Tin 0.0042 %/Cobalt 0.01 %/Molybdenum 0.012 %/Carbon 0.0497 %/Copper 0.058 %/Chromium 0.094 %/Selenium 0.21 %/Silicon 0.307 %/Manganese 0.78 %/Nickel 36 %/Titanium (20 ppm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu