missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estra-1,3,5(10),9(11)-tétraène-3,16alpha,17beta-triol (9,11-didéhydroestriol), Mikromol™

Code produit 18034010
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18034010 100 mg 100mg
18071070 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18034010 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0130.06

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.

Estra-1,3,5(10),9(11)-tétraène-3,16alpha,17beta-triol (9,11-didéhydroestriol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau 9,11-Didehydroestriol
CAS 246021-20-5
Noms d’analytes ou de composants 9,11-Didehydroestriol
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C18 H22 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Estra-1,3,5(10),9(11)-tetraene-3,16alpha,17beta-triol, Estriol Imp. A (EP), 9,11-Didehydroestriol, Estriol Related Compound A, Estriol Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5-6,8,14-17,19-21H,2,4,7,9H2,1H3/t14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC=C3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
Nom IUPAC (8S,13S,14S,16R,17R)-13-méthyl-6,7,8,12,14,15,16,17-octahydrocyclopenta[a]phénanthrène-3,16,17-triol
Poids moléculaire (g/mol) 286.37
Quantité 100 mg
Poids de la formule 286.1569 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.