Learn More
Fluralaner, MedChemExpress
Code produit. 16467206
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16467206
Marque: Medchem Express HY16973
MedChemExpress Fluralaner (INN) is a systemic insecticide and acaricide Fluralaner through potent blockage of GABA and L-glutamate gated chloride channels.
Fluralaner (INN) is a systemic insecticide and acaricide Fluralaner through potent blockage of GABA and L-glutamate gated chloride channels.
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluralaner
Forme physique Solid
CAS 864731-61-3
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H17Cl2F6N3O3
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme A1443 AH252723
Informations sur la solubilité DMSO : 200 mg/mL (359.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC(NCC(F)(F)F)=O)C1=CC=C(C2=NOC(C(F)(F)F)(C3=CC(Cl)=CC(Cl)=C3)C2)C=C1C
Poids moléculaire (g/mol) 556.29
Poids de la formule 556.29
Pourcentage de pureté 99.57%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.