Learn More
Meloxicam, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Description
Meloxicam is a non-steroidal antiinflammatory agent, inhibits COX activity, with IC50s of 0.49 μM and 36.6 μM for COX-2 and COX-1, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Meloxicam |
| CAS | 71125-38-7 |
| Couleur | Yellowish Green |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C14H13N3O4S2 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (142.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(C1=C(O)C2=CC=CC=C2S(N1C)(=O)=O)NC3=NC=C(C)S3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 351.4 |
| Poids de la formule | 351.4 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.