Learn More
Keystone Cleanroom Products Emballage autoclavable taille S 1073B en Tyvek™
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 8 in
18 x 5 in
3 x 2 in
3 x 3 in
36 x 5 in
36 x 8 in
4 x 4 in
6 x 3 in
6 x 4 in
6 x 6 in
7 x 7 in
7,5 x 7,5 in
8 x 8 in
Conditionnement:
2000 pièces
500 pièces
Description
- Conçue pour la stérilisation à la vapeur
- Recommandé pour une utilisation en conjonction avec le sachet de stérilisation en Tyvek™ secondaire
- Hydrophobe
- Excellente barrière microbienne
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Non pelucheux - catégorie (batterie Helmke)
- Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 6
- Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | COC |
| Type de bouchon | Aucun |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Stérilisation à la vapeur |
| À utiliser avec (équipement) | Équipement pharmaceutique |
| Matériau | Tyvek |
| Stérilité | Non stérile |
| Sans latex | Yes |
| Afficher plus |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction