Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachet de bouchons pour autoclave 1073B en Tyvek™ / PEHD
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-7203257 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
3 x 6 in
4 x 3 in
8 x 5 in
9 x 4 in
10 x 6 in
12 x 8 in
22 x 4 in
30 x 6 in
14 x 14 in
15 x 12 in
16 x 16 in
16 x 22 in
18 x 13 in
18 x 15 in
18 x 24 in
22 x 20 in
24 x 18 in
32 x 16 in
35 x 10 in
36 x 24 in
38 x 12 in
40 x 24 in
48 x 28 in
Capacité (impériale):
7 oz.
10 oz.
27 oz.
32 oz.
50 oz.
66 oz.
84 oz.
150 oz.
165 oz.
182 oz.
216 oz.
240 oz.
252 oz.
315 oz.
336 oz.
408 oz.
414 oz.
418 oz.
480 oz.
828 oz.
920 oz.
1296 oz.
Conditionnement:
1000 pièces
125 pièces
250 pièces
500 pièces
Code produit. 17768477
Marque: Keystone Cleanroom Products SBMGTVKHS0304
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sachets de bouchons pour autoclave pour stérilisation à la vapeur. Les matériaux de film en Tyvek DuPont et PEHD de qualité médicale offrent une résistance de joint supérieure pour les bouchons, les joints et les pièces d’équipement lourd.
  • Conçus pour la stérilisation à la vapeur d’équipements et de composants de production pharmaceutique (bouchons)
  • Le côté en 1073B Tyvek™ permet une pénétration de la vapeur pendant la stérilisation
  • Côté film en PEHD semi-transparent
  • Résistance aux chocs
  • Joints d’usine doubles résistants
  • Barrière microbienne exceptionnelle
  • Résiste aux déchirures et aux perforations des pièces de machine tranchantes et lourdes
  • Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 6
  • Certificats de conformité envoyés avec tous les envois
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 7 oz.
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon Scellage à chaud
Couleur Blanc
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
À utiliser avec (équipement) Équipement pharmaceutique
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Sans latex Yes
Méthode de stérilisation Vapeur
Plage de températures (impériale) <250°F
Plage de températures (métrique) <125°C
Dimensions (L x l) 4 x 3 in
Longueur (impériale) 4 in
Longueur (métrique) 10,2 cm
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 7,6 cm
Type de produit Autoclave Bag