Learn More
Tetraethylene Glycol, TRC
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetraethylene glycol |
| CAS | 112-60-7 |
| Formule moléculaire | C8 H18 O5 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Tetraethylene glycol (6CI,7CI,8CI), 2,2'-[Oxybis(2,1-ethanediyloxy)]bis[ethanol], 1,11-Dihydroxy-3,6,9-trioxaundecane, 2,2'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethan-1-ol, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol, 3,6,9-Trioxaundecane-1,11-diol, Bis[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl] ether, Hi-Dry, NSC 1262, TEG |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H18O5/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h9-10H,1-8H2 |
| SMILES | OCCOCCOCCOCCO |
| Nom IUPAC | 2-[2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 194.23 |
| Poids de la formule | 194.1154 |