Learn More
Chemsplash Bonnet de balai plissé à double couture de 10 g/m²
Beskrivning
Bonnet jetable à double couture
- Polypropylène non tissé 10 grammes
- Coutures doubles
- Elastiqué
- 21 in
- Taille unique
- Sans PFAS
Description : La charlotte jetable à double couture est fabriquée à partir d'un matériau respirant en polypropylène non tissé bleu de 10 g/m², élastiqué au bord pour un ajustement facile à votre tête. Coutures doubles pour plus de solidité, et d'une taille de 21 in. Convient à tous les secteurs d'activité nécessitant une protection de tête jetable.
Specifikationer
Specifikationer
| Type de produit | Charlotte |
| Dimensions | 21 po |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Rouge |
| Jetable | Usage unique |
| Sans latex | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.