Learn More
Sel de sodium d’acide 10H-phénothiazine-10-propanesulfonique,Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 16514264 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 16514264
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101199-38-6
Formule moléculaire C15H14NNaO3S2
Poids moléculaire (g/mol) 343.39
Clé InChI VKGYKXFNSKEHED-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC 3-(10H-phénothiazin-10-yl)propane-1-sulfonate de sodium
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 10 H-Phenothiazine-10-propanesulfonic acid sodium salt
Quantité 1 g
Poids de la formule 343.39