Learn More
HUBER Fluide thermique de 10 L
Click to view available options
Gamme de températures:
-10°C à +120°C
-20°C à 195°C à 235°C
-40°C à +165°C à 220°C
-60°C à 115°C à 200°C
-80°C à +100°C à 250°C
-80°C à +55°C
-90°C à +55°C à 170°C
20°C à 275°C
Température (métrique) maximale:
120°C
275°C
55°C
Bain ouvert 100°C, applications fermées 250°C (Unistats™)
Bain ouvert 115°C, applications fermées 200°C (Unistats™)
Bain ouvert 165°C, applications fermées 220°C (Unistats™)
Bain ouvert 195°C, applications fermées 235°C (Unistats™)
Bain ouvert 55°C, applications fermées 170°C (Unistats™)
Viscosité:
10 mm2/s
20 mm2/s
3 mm2/s
5 mm2/s
50 mm2/s
8 mm2/s
Type:
Huile de silicone
Huile synthétique
Conditionnement:
10L
Description
- Recommandés pour de nombreuses applications de régulation des températures
- Affichez les meilleures caractéristiques thermodynamiques et environnementales possible
- Le fonctionnement sûr et fiable repose sur la conformité aux normes de sécurité pour garantir des résultats optimaux
- De nombreuses variétés ont une température maximale supérieure lorsqu’elles sont utilisées dans une application fermée Unistat™
- Bidons 10 L pratiques en silicone ou en huile synthétique pour un stockage de taille moyenne ou des espaces de travail
Spécification
Spécification
| Gamme de températures | -40°C à +165°C à 220°C |
| Type | Huile de silicone |
| Quantité | 10 L |
| Température (métrique) maximale | Bain ouvert 165°C, applications fermées 220°C (Unistats™) |
| Viscosité | 10 mm2/s |