Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique transparents assemblés de 10mm
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination. Chaque kit pratique de flacons transparents de 10 mm Thermo Scientific™ National™ contient 100 flacons en verre transparent assemblés avec 100 bouchons à vis et septa. Ils sont conditionnés dans des plateaux de flacons pratiques à couvercle transparent ou dans des sachets en PE économiques.
- Les kits assemblés contiennent 100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
- Emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent ou dans des polysacs
- Les plateaux de flacons sont empilables pour un stockage facile
- Les plateaux contiennent les flacons à la verticale ce qui facilite le remplissage et permet de conserver les flacons en ordre
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Bleu clair |
| Description | Verre transparent ; Bouchon bleu clair ; Septum en PTFE rouge / silicone blanc |
| Diamètre (métrique) interne | 12 mm |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Verre, PTFE, Silicone |
| Pré-fendu | No |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Septum | PTFE rouge / silicone blanc |
| Comprend | Flacon : C4010-1, bouchon : C4010-60A |
| Nb par paquet | 100 |
| Afficher plus |