Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique 10mm
Les bouchons à vis et septa à ouverture large 10 mm sont dotés d’une finition filetée 10-425 et sont disponibles en un assortiment de styles pour correspondre aux besoins de vos applications.
Marque: Thermo Scientific™ C4010-35BLK
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 2.26800kg
Description
Les bouchons à vis et septa à ouverture large 10 mm Thermo Scientific™ National™ sont dotés d’une finition filetée 10-425 et sont compatibles avec un large éventail d’échantillonneurs automatiques. Ils sont disponibles dans différents styles afin de répondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC.
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
- Le bouchon de stockage présente un dessus plein et un liner rond en PTFE pré-inséré
Spécification
Noir ; Septa : Shimadzu en PTFE rouge / silicone blanc | |
PTFE, Silicone, Polypropylène | |
PTFE rouge / silicone blanc, souple | |
100 | |
Vis avec opercule | |
Flacons à vis 10-425 |
Noir, Rouge, Blanc | |
2 ml | |
National™ | |
1,3 mm | |
10 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.