Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique 10mm
Code produit. 12463658 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu clair
Noir
Rouge
Septum:
Aucun
PTFE bleu / silicone blanc, pré-fendu
PTFE rouge / silicone blanc
PTFE rouge / silicone blanc, fendu en étoile
PTFE rouge / silicone blanc, souple
PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
PTFE / caoutchouc
Revêtement en mousse PE / PTFE
Couleur (joint):
Bleues/blanches
Ivoire, rouge
Noir
Rouge, blanc, rouge
Rouge / blanc
Sans joint
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12463658
Brand: Thermo Scientific™ C401060AR
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Les bouchons à vis et septa à ouverture large 10 mm sont dotés d’une finition filetée 10-425 et sont disponibles en un assortiment de styles pour correspondre aux besoins de vos applications.
Les bouchons à vis et septa à ouverture large 10 mm Thermo Scientific™ National™ sont dotés d’une finition filetée 10-425 et sont compatibles avec un large éventail d’échantillonneurs automatiques. Ils sont disponibles dans différents styles afin de répondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC.
  • Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
  • Le bouchon de stockage présente un dessus plein et un liner rond en PTFE pré-inséré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur (joint) Rouge / blanc
Description Rouge ; septa : PTFE rouge / silicone blanc
Couleur Rouge
Matériau PTFE, Silicone, Polypropylène
Pré-fendu No
Septum PTFE rouge / silicone blanc
Gamme de produits National
Quantité 1000
Épaisseur (métrique) 1,3 mm
Type Vis avec opercule
Taille du bouchon 10 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons à vis 10-425