Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique 10mm
Code produit. 12483698 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu clair
Noir
Rouge
Septum:
Aucun
PTFE bleu / silicone blanc, pré-fendu
PTFE rouge / silicone blanc
PTFE rouge / silicone blanc, fendu en étoile
PTFE rouge / silicone blanc, souple
PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
PTFE / caoutchouc
Revêtement en mousse PE / PTFE
Couleur (joint):
Bleues/blanches
Ivoire, rouge
Noir
Rouge, blanc, rouge
Rouge / blanc
Sans joint
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Code produit. 12483698
Marque: Thermo Scientific™ C401098BLK
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les bouchons à vis et septa à ouverture large 10 mm sont dotés d’une finition filetée 10-425 et sont disponibles en un assortiment de styles pour correspondre aux besoins de vos applications.
Les bouchons à vis et septa à ouverture large 10 mm Thermo Scientific™ National™ sont dotés d’une finition filetée 10-425 et sont compatibles avec un large éventail d’échantillonneurs automatiques. Ils sont disponibles dans différents styles afin de répondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC.
  • Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie
  • Les bouchons Target 10-425 sont dotés de bords à bride qui les rend adaptés aux plateaux d’échantillonneurs automatiques japonais
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur (joint) Sans joint
Description Noirs ; Pour flacons Target 10-425
Couleur Noir
Matériau Polypropylène
Pré-fendu No
Septum Aucun
Gamme de produits National
Quantité 100
Type Vis avec opercule
Taille du bouchon 10 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons à vis 10-425