Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique 10mm
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les bouchons à vis et septa à ouverture large 10 mm Thermo Scientific™ National™ sont dotés d’une finition filetée 10-425 et sont compatibles avec un large éventail d’échantillonneurs automatiques. Ils sont disponibles dans différents styles afin de répondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC.
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
- Le bouchon de stockage présente un dessus plein et un liner rond en PTFE pré-inséré
Spécification
Spécification
| Couleur (joint) | Rouge / blanc |
| Description | Noir ; Septa : PTFE rouge / silicone blanc |
| Couleur | Noir |
| Matériau | PTFE, Silicone, Polypropylène |
| Pré-fendu | No |
| Septum | PTFE rouge / silicone blanc |
| Gamme de produits | National Assembled Target |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 1,3 mm |
| Type | Vis avec opercule |
| Afficher plus |