Learn More
Thermo Scientific™ Septa pour flacons d’échantillonnage automatique 10mm
Description
Les septa 10 mm Thermo Scientific™ National Target sont destinés à être utilisés avec les bouchons filetés 10-425.
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Spécification
| Description | Septum pour bouchons à vis 10-425 |
| Couleur | Rouge, Blanc |
| Diamètre (métrique) externe | 10 mm |
| Matériau | PTFE, Silicone |
| Pré-fendu | No |
| Stérilité | Non-sterile |
| Jetable | Single-use |
| Septum | Rouge, non fendu |
| Type d’emballage | 1 pack of 100 |
| Dureté | 45 °shore |
| Afficher plus |