Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en verre transparent à ouverture large 10 mm
Code produit. 12463708
Click to view available options
Volume (métrique):
450 μl
1,5 ml
2,0 ml
Marking Spot:
Non
Oui
Type d’insert:
Aucun
Insert intégré de 350 μl
Réservoir de 150 μl
Matériau:
Verre
Conditionnement:
100 PCS
100 pièces
Code produit. 12463708
Marque: Thermo Scientific™ C4010S1
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Faites votre choix parmi ces flacons à vis en verre transparent à ouverture large qui sont fabriqués en verre transparent, (Type 1, Classe A) avec finition filetée 10-425.
Faites votre choix parmi ces flacons à vis en verre transparent à ouverture large 10 mm Thermo Scientific™ qui sont fabriqués en verre transparent, (Type 1, Classe A) avec finition filetée 10-425.
Choisissez le flacon qui répondra le mieux à vos besoins
  • Obtenez une extraction optimale des échantillons sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts, grâce aux flacons de micro-échantillonnage à récupération élevée
  • Identifiez les échantillons et les volumes à l’aide de l’étiquette inscriptible graduée fournie sur certains flacons
  • Optimisez la récupération des principaux composés polaires, labiles ou interactifs OH en utilisant un verre silanisé (désactivé) (en option)
Choisissez l’insert correspondant le mieux à vos besoins d’échantillonnage
  • Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
  • Les inserts à point de précision minimisent la perte d’échantillon résiduelle
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
Jasco™
PerkinElmer™
Shimadzu™
Varian™
Waters™
*Reportez-vous au catalogue des colonnes et consommables Thermo Scientific pour plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diamètre (métrique) de l’ouverture 10 mm
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 2,0 ml
Type d’insert Aucun
Volume (métrique) résiduel < 170 μl
Type de base Fond plat
Volume (métrique) total 2 ml
Type de bouchon À vis
Hauteur (métrique) 32 mm
Quantité 100
Type Flacon à vis 10-425, silanisé
Taille du bouchon 10-425
Marking Spot Non
Volume (Metric) Usable 1,5 ml