Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique à vis transparents non assemblés 10mm
Code produit. p-6062376
Click to view available options
Taille du bouchon:
10-425 mm
Volume (métrique):
2 ml
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu clair
Noir
Comprend:
Flacon : C4010-1, bouchon : C4010-35W
Flacon : C4010-1, bouchon : C4010-60A
Flacon : C4010-1W, bouchon : C4010-35W
Flacon : C4010-1W, bouchon : C4010-55BLK
Flacon : C4010-1W, bouchon : C4010-60A
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12463678
Marque: Thermo Scientific™ C401088
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Chaque kit contient 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés.
Les kits pratiques (non-assemblés) de flacons transparents 10 mm Thermo Scientific™ National permettent de gagner du temps lors de la préparation des échantillons et de réduire les risques de contamination. Chaque kit contient 100 flacons transparents et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés. Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble. Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs.
  • Plateau de stockage de paillasse à deux compartiments
  • Les flacons I-D™ sont dotés d’une étiquette inscriptible graduée
  • Tous les articles restent à portée de main et à l’abri de la poussière
  • Les bouchons à septa ne sont pas fixés aux flacons (conditionnés dans des polysacs séparés)
Comprend :
100 flacons et 100 bouchons avec septa pré-assemblés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Bleu clair
Description Verre transparent ; Bouchon bleu clair, septum en PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge ; 2 mL
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Couleur Transparent
Matériau Verre, PTFE, Silicone
Volume (métrique) 2 ml
Septum PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
Comprend Flacon : C4010-1, bouchon : C4010-60A
Nb par paquet 100
Volume (métrique) total 2 ml
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 8,5 mm)
Hauteur (métrique) 32 mm
Type Kit pratique de flacons à vis non assemblés
Taille du bouchon 10-425 mm
Marking Spot Non
Septa Size (Metric) Non