Learn More
Leica Microsystems Oculaire 10X/20, DM 500/750
Click to view available options
Type:
Mise au point
Pointeur
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour la série DM de microscopes composés éducatifs.
- Disponible avec ou sans pointeur.
- Disponible avec ou sans mise au point.
- Complet avec protection oculaire.
Spécification
Spécification
| Type | Mise au point |
| Champ de vision | 20 |
| Comprend | Protecteur oculaire |
| Pouvoir grossissant | 10X |
| Quantité | 1 de chaque |