Learn More
11-[4-[2-(2-Éthoxyéthoxy)éthyl]pipérazin-1-yl]dibenzo[b,f][1,4]thiazépine, Mikromol™
Code produit 30050553
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050553 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050553 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1130.510050
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
11-[4-[2-(2-Éthoxyéthoxy)éthyl]pipérazin-1-yl]dibenzo[b,f][1,4]thiazépine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau 11-[4-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepine
CAS 1011758-06-7
Noms d’analytes ou de composants 11-[4-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C23 H29 N3 O2 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-[4-[2-(2-ethoxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]-, 11-[4-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-[4-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepine
Formule InChI InChI=1S/C23H29N3O2S/c1-2-27-17-18-28-16-15-25-11-13-26(14-12-25)23-19-7-3-5-9-21(19)29-22-10-6-4-8-20(22)24-23/h3-10H,2,11-18H2,1H3
SMILES CCOCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Nom IUPAC 6-[4-[2-(2-éthoxyéthoxy)éthyl]pipérizine-1-yl]benzo[b][1,4]benzothiazépine
Poids moléculaire (g/mol) 411.56
Quantité 50 mg
Poids de la formule 411,198 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.