Learn More
11-(Aminooxy)undécyltriméthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15425797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15425797 250 mg 250mg
15415797 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15425797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33007.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 870482-12-5
Formule moléculaire C14H33NO4Si
Poids moléculaire (g/mol) 307.506
Numéro MDL MFCD11046088
Clé InChI SDAAYIFGIWPAIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 11-o-hydroxylamine undecyltrimethoxysilane, 11-aminooxy undecyl trimethoxysilane, o-11-trimethoxysilyl undecyl hydroxylamine
CID PubChem 45158967
Nom IUPAC O-(11-triméthoxysilylundécyl)hydroxylamine
SMILES CO[Si](CCCCCCCCCCCON)(OC)OC
Specifications
Point d’ébullition 125°C to 130°C (0.08mmHg)
Nom chimique ou matériau 11-(Aminooxy)undecyltrimethoxysilane
Quantité 250 mg
Formule linéaire H2NO(CH2)11Si(OCH3)3
Poids de la formule 307.51
Pourcentage de pureté 95%
Indice de réfraction 1.4370-1.4410
Sensibilité Moisture sensitive