Learn More
11-Aminoundécyltriéthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456707 250 mg 250mg
15446707 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33835.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 116821-45-5 | C17H39NO3Si | 333.588 g/mol
Used as primary and secondary intermediate for pharmaceutical and chemical additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire pour les additifs pharmaceutiques et chimiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116821-45-5
Formule moléculaire C17H39NO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 333.588
Numéro MDL MFCD08272792
Clé InChI LPWZCJFZJCOBHO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 18944844
Nom IUPAC 11-triéthoxysilylundécan-1-amine
SMILES CCO[Si](CCCCCCCCCCCN)(OCC)OCC
Spécification
Point d’ébullition 110°C to 115°C (0.02mmHg)
Nom chimique ou matériau 11-Aminoundecyltriethoxysilane
Quantité 250 mg
Sensibilité Moisture sensitive
Formule linéaire H2N(CH2)11Si(OCH2CH3)3
Synonyme 11-triethoxysilyl-1-undecanamine, 11-aminoundecyltriethoxysilane, 11-triethoxysilyl undecan-1-amine, 1-undecanamine,11-triethoxysilyl, 11-aminoundecyl triethoxysilane, acmc-20mmty, 1-undecanamine, 11-triethoxysilyl
Poids de la formule 333.59
Pourcentage de pureté 95%