Learn More
11-Azidoundécyltriéthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15446347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15446347 250 mg 250mg
15436347 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15446347 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33524.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 663171-33-3 | C17H37N3O3Si | 359.586 g/mol
This coupling agent specifically reacts with alkyne functions to form the corresponding 1,2,3-triazole via a copper-free 1,3-dipolar cycloaddition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cet agent de couplage réagit spécifiquement avec les fonctions alcynes pour former le 1,2,3-triazole correspondant par cycloaddition 1,3-dipolaire sans cuivre.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 663171-33-3
Formule moléculaire C17H37N3O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 359.586
Numéro MDL MFCD11982879
Clé InChI WCDFLYKXACDAES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azidoundecyltriethoxysilane, 11-azidoundecyltriethoxysilane, 11-azidoundecyl triethoxysilane
CID PubChem 46779111
Nom IUPAC 11-azidoundécyl(triéthoxy)silane
SMILES CCO[Si](CCCCCCCCCCCN=[N+]=[N-])(OCC)OCC
Spécification
Point d’ébullition 110°C to 115°C (0.04mmHg)
Nom chimique ou matériau 11-Azidoundecyltriethoxysilane
Quantité 250 mg
Indice de réfraction 1.4390-1.4430
Sensibilité Moisture sensitive
Formule linéaire N3(CH2)11Si(OCH2CH3)3
Poids de la formule 359.58
Pourcentage de pureté 95%