Learn More
Acide 11-chloroéicosafluoro-3-oxaundécane-1-sulfonique potassium 50 μg/mL dans un mélange méthanol/eau, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30321925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30321925 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30321925 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA11407100MW50
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 mL
Concentration 50 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvant ou matrice Methanol/Water