Learn More
Acide (11-oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxépin-2-yl)acétique (Isoxepac), Mikromol™
Code produit 30049314
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049314 100 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049314 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0430.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide (11-oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxépin-2-yl)acétique (Isoxepac)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (11-oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-yl)acetic acid
CAS 55453-87-7
Noms d’analytes ou de composants (11-oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-yl)acetic acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H12 O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 6,11-Dihydro-11-oxodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-Oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-Oxo-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-Oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-acetic acid, 6,11-Dihydro-11-oxodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, Artil, HP 549, Isoxepac, NSC 300907, P 720549, Dibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 6,11-dihydro-11-oxo-, Olopatadine Related Compound C
Formule InChI InChI=1S/C16H12O4/c17-15(18)8-10-5-6-14-13(7-10)16(19)12-4-2-1-3-11(12)9-20-14/h1-7H,8-9H2,(H,17,18)
SMILES OC(=O)Cc1ccc2OCc3ccccc3C(=O)c2c1
Nom IUPAC acide 2-(11-oxo-6H-benzo[c][1]benzoxépine-2-yl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 268.26
Quantité 100 mg
Poids de la formule 268,0736 g/mol