Learn More
11-oxo-mogroside V, MedChemExpress
Code produit. 16492529
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Code produit. 16492529
Marque: Medchem Express HYN0501
MedChemExpress 11-oxo-mogroside V is a natural sweetener that exhibits strong antioxidant activity. It exhibits significant inhibitory effects on reactive oxygen species (O2-, H2O2 and *OH) with EC50 of 4.79, 16.52, and 146.17 μg/mL, respectively.
11-oxo-mogroside V is a natural sweetener that exhibits strong antioxidant activity. It exhibits significant inhibitory effects on reactive oxygen species (O2-, H2O2 and *OH) with EC50 of 4.79, 16.52, and 146.17 μg/mL, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau 11-oxo-mogroside V
CAS 126105-11-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C60H100O29
Quantité 1 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (77.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]([C@@](CC[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)O)([H])O[C@@H]1CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)O[C@@H]2CO)C3(C)C)([H])C3=CC4)(C(C[C@@]56C)=O)[C@]4([H])[C@@]5(CC[C@]6([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)(O)C)O[C@H](O[C@H](CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]7O)O)O[C@@H]7CO)[C@@H](O)[C@@H]8O)[C@@H]8O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]9O)O)([H])O[C@@H]9CO)C
Poids moléculaire (g/mol) 1285.42
Poids de la formule 1285.42
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.