Learn More
11-(pentafluorophénoxy)undécyltriéthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15428295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15428295 250 mg 250mg
15425847 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15428295 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33057.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1197981-13-7
Formule moléculaire C23H37F5O4Si
Poids moléculaire (g/mol) 500.622
Numéro MDL MFCD13181914
Clé InChI YAAQJDPGHMLLJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 11-pentafluorophenoxyundecyl triethoxysilane, 11-pentafluorophenoxy undecyltriethoxysilane, triethoxy 11-2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy undecyl silane
CID PubChem 99738222
Nom IUPAC Triéthoxy-[11-(2,3,4,5,6-pentafluorophénoxy)undécyl]silane
SMILES CCO[Si](CCCCCCCCCCCOC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(OCC)OCC
Spécification
Point d’ébullition 150°C to 155°C (0.04mmHg)
Nom chimique ou matériau 11-(Pentafluorophenoxy)undecyltriethoxysilane
Quantité 250 mg
Poids de la formule 500.62
Pourcentage de pureté 95%
Indice de réfraction 1.4340-1.4380
Sensibilité Moisture sensitive