Learn More
11β,17,21-Trihydroxypregna-4,6-diène-3,20-dione 21-Acétate, Mikromol™
Description
11β,17,21-Trihydroxypregna-4,6-diène-3,20-dione 21-Acétate
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 11beta,17,21-Trihydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione 21-Acetate |
| CAS | 21940-45-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | 11beta,17,21-Trihydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione 21-Acetate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C23 H30 O6 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-11,17-dihydroxy-, (11β)- (9CI), Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 11β,17,21-trihydroxy-, 21-acetate (6CI,7CI,8CI), Δ6-Cortisol 21-acetate, 11β,17,21-Trihydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione 21-Acetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h4-5,10,16-18,20,26,28H,6-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C |
| Nom IUPAC | Acetato de [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Afficher plus |