Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 11 mm, argent, trou central
Code produit. 11894880 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Argent, Rouge, Rouge-orange, Transparent
Argent, Rouge-orange, Transparent
Blanc
Blanc crème, Rouge
Bleu foncé, Blanc
Bleu transparent, Blanc
Bleu, Blanc
Gris, Rouge
Noir
Rouge, blanc
Rouge-orange
Rouge-orange, Red-Orange
Rouge-orange, transparent, Transparent
Transparent
Vernis transparent
Matériau (doublure):
Aluminium
Caoutchouc naturel / TEF
Caoutchouc naturel / butyle / TEF
Caoutchouc rouge/PTFE ;
PTFE vierge
PTFE/butyle
Silicone / PTFE
Viton 1A
Épaisseur (métrique):
0,06 mm
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11894880
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
  • 11mm
  • aluminium
  • Bouchon
  • Transparent
  • Orifice central
  • Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
  • Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Caoutchouc naturel / TEF
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 11 mm
Matériau Aluminium
À utiliser avec (application) HPLC
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1,3 mm
Type À sertir