Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 11 mm, argent, trou central
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
125.00€ - 794.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 11 mm |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Type | Bouchon à sertir |
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11814890
|
Fisherbrand™
|
PTFE/butyle | Gris, Rouge | 1,3 mm |
228.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11884880
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Bleu foncé, Blanc | 1,3 mm |
344.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11737577
|
Fisherbrand™
|
Caoutchouc naturel / TEF | Argent, Rouge-orange, Transparent | 1 mm |
134.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11804890
|
Fisherbrand™
|
PTFE/butyle | Gris, Rouge | 1,3 mm |
257.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11772418
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Rouge, blanc | 1,3 mm |
425.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10051634
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Blanc crème, Rouge | 1,5 mm |
297.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11894880
|
Fisherbrand™
|
Caoutchouc naturel / TEF | Transparent, Transparent | 1,3 mm |
125.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11747577
|
Fisherbrand™
|
PTFE vierge | Blanc | 0,25 mm |
174.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10728468
|
Fisherbrand™
|
Caoutchouc rouge/PTFE ; | Rouge-orange, Rouge-orange | 1 mm |
157.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11864880
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Bleu transparent, Blanc | 1,3 mm |
331.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11782418
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Rouge, blanc | 1 mm |
498.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11821653
|
Fisherbrand™
|
Caoutchouc naturel / butyle / TEF | Argent, Rouge, Rouge-orange, Transparent | 1 mm |
146.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11792418
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Bleu, Blanc | 1,5 mm |
794.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15239468
|
Fisherbrand™
|
Caoutchouc naturel / TEF | Rouge-orange, transparent, Transparent | 1 mm |
126.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11874880
|
Fisherbrand™
|
Viton 1A | Noir | 1 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12646605
|
Fisherbrand™
|
Caoutchouc rouge/PTFE ; | Rouge-orange, Red-Orange | 1 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16358357
|
Fisherbrand™
|
PTFE vierge | 0,25 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- 11 mm
- Aluminium
- Bouchon
- Transparent
- Orifice central
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
Spécification
11 mm | |
Aluminium | |
Bouchon à sertir |