Learn More
Thermo Scientific™ Inserts pour flacons d’échantillonnage automatique de 11 mm
Code produit. p-6062327
Click to view available options
Volume (métrique):
200 μl
250 à 450 μl
Type:
Insert pour flacons d’échantillonnage automatique
Manchon porte-flacon
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12450088
Marque: Thermo Scientific™ C4012529L
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en verre transparent ou en polypropylène, ces inserts de 11 mm sont disponibles dans une grande variété de configurations avec des volumes utilisables compris entre 250 μl et 450 μl.
Les inserts pour flacon d’échantillonnage automatique National 11 mm de Thermo Scientific™ sont fabriqués en PP ou en verre transparent et sont disponibles dans différents modèles pour une utilisation avec les flacons d’échantillonnage automatique HPLC ou GC. Les volumes utiles sont compris entre 250 μl et 450 μl. Lorsque les niveaux d’ions inorganiques doivent être maintenus au strict minimum, l’utilisation de matières plastiques peut être préférable au verre plus conventionnel. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) interne 5 mm
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 5 mm
Matériau Verre
Stérilité Non-sterile
Jetable Single-use
Volume (métrique) 200 μl
À utiliser avec (application) Micro Sampling
Type d’insert Inserts for HPLC and GC Vials
Type d’emballage 1 Pack of 100
Modèle Point tiré
Volume (métrique) résiduel < 2 μl
Type de base Conique
Volume (métrique) total 200 μl
Hauteur (métrique) 31 mm
Quantité 100
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Type Insert pour flacons d’échantillonnage automatique
Volume (Metric) Usable 175 μl
À utiliser avec (équipement) Flacon d’échantillonnage automatique GC, HPLC 8 mm
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.