Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à clipser pour échantillonneur automatique 11 mm
Code produit. 12644045
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Bleu, Blanc
Bleu, Blanc, Rouge
Bleu, Rouge, Blanc
Bleu, Rouge, Transparent
Bleu, Transparent, Rouge
Jaune
Jaune, Blanc
Jaune, Bleu, Blanc
Jaune, Rouge, Blanc
Noir, Bleu, Blanc
Noir, Rouge, Blanc
Noir, Transparent, Rouge
Rose, Rouge, Blanc
Rose, Transparent, Rouge
Rouge
Rouge, Blanc
Rouge, Bleu, Blanc
Rouge, Transparent
Transparent
Transparent, Blanc
Transparent, Bleu, Blanc
Transparent, Rouge
Transparent, Rouge, Blanc
Vert
Vert, Bleu, Blanc
Vert, Rouge, Blanc
rose, Clear, Red
rose, Red, White
Septum:
Caoutchouc naturel rouge / PTFE transparent
Moulé intégralement en polyéthylène
PTFE
PTFE bleu / silicone blanc, pré-fendu
PTFE rouge / silicone blanc
PTFE rouge / silicone blanc, fendu en étoile
PTFE rouge / silicone blanc, pré-fendu
PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
PTFE transparent / caoutchouc rouge synthétique
PTFE vierge blanc, 0,01 po
Silicone blanc / PTFE rouge
Silicone blanc / PTFE bleu, pré-fendu
Silicone bleu / PTFE
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
500 pièces
Couleur (joint):
Blanc
Rouge, blanc, rouge
Transparent / rouge
Code produit. 12644045
Marque: Thermo Scientific™ C401151R
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les bouchons et septa à clipser à ouverture large de 11 mm sont faciles à appliquer et à retirer, et sont entièrement compatibles avec tous les flacons à clipser.
Supprimez le besoin d’outils de sertissage ou de débouchage avec les septa et les bouchons à clipser à ouverture large 11 mm Thermo Scientific™. Ils sont faciles à appliquer et à retirer, et sont entièrement compatibles avec tous les flacons à clipser. L’ouverture large facilite la pénétration de l’aiguille sur l’ensemble de l’ouverture du flacon. Chimiquement inertes, ces bouchons en polyéthylène sont adaptés à la plupart des applications de chromatographie et constituent un choix économique pour les applications HPLC, GC et IC de routine, mais avec une faible étanchéité et aucun rescellage. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Les bouchons éliminent le besoin d’outils de sertissage ou de débouchage
  • Application et retrait des bouchons sur les flacons en toute simplicité
  • Disponibles dans toute une variété de couleurs et types de septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Bouchon à clipser Snap-It 11 mm, orifice de 6 mm
Couleur Rouge, Transparent
Matériau PTFE, Caoutchouc, Polyéthylène
Volume (métrique) 2 ml
Septum PTFE transparent / caoutchouc rouge synthétique
Gamme de produits National Snap-It
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1,0 mm
Type À clipser
Taille du bouchon 11 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons à clipser Snap-It 11 mm National