Learn More
Fisherbrand™ Flacon 11 mm avec col à sertir, en verre ambré
Flacons standard pour GC et HPLC.
21.70€ - 103.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
---|---|
Matériau | Verre |
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Type de goulot | À sertir |
Type d’emballage | CleanPack, boîte en PP |
Code produit | Marque | Type de base | Volume (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de base | Volume (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11545884
|
Fisherbrand™
|
Fond plat | 2 ml | Ambré |
21.70€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10678005
|
Fisherbrand™
|
Fond plat | 0,4 ml | Ambré |
103.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11525904
|
Fisherbrand™
|
Fond plat | 1,85 ml | transparent |
62.35€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- 11 mm
- Col à sertir
- Fond plat
- Verre
- Ambré
Spécification
11,6 mm | |
GC, HPLC | |
CleanPack, boîte en PP | |
100 |
Verre | |
À sertir | |
32 mm | |
ND11 |