Learn More
Fisherbrand™ Flacon Microliter en verre à col à sertir de 11 mm
Code produit. 11505894 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparents
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11505894
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons standard pour GC et HPLC.
  • Flacon avec col à sertir de 11 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Microliter
Couleur Transparents
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 1,8 ml
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Type de goulot À sertir
Type d’emballage CleanPack, boîte en PP
Modèle Cône interne
Volume (métrique) résiduel < 8 μl
Volume (métrique) de travail 1,5 ml
Type de base Fond plat
Hauteur (métrique) 32 mm
Quantité 100
Taille du bouchon ND11
Marking Spot Non