Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique Snap-It & à sertir ambrés non assemblés de 11 mm
Code produit. 12410098
Click to view available options
Marking Spot:
Non
Oui
Type de bouchon:
Bouchon Snap-It (avec opercule, orifice de 6 mm)
Bouchon à sertir
Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 5,5 mm)
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12410098
Marque: Thermo Scientific™ C401288A
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Chaque kit contient 100 flacons ambrés et 100 bouchons à sertir avec septa pré-assemblés.
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination grâce aux kits pratiques de flacons à sertir ambrés 11 mm (non assemblés) Thermo Scientific™. Chaque kit contient 100 flacons en verre ambré et 100 bouchons à sertir avec septa pré-assemblés. Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble. Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Contient 100 flacons (2 ml) et des capsules en aluminium assemblées et emballées séparément avec des septa en PTFE / caoutchouc rouge
  • Plateau de stockage de paillasse à deux compartiments
  • Tous les articles restent à portée de main et à l’abri de la poussière
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Argent
Description Verre ambré ; joint en aluminium, septum en PTFE / caoutchouc rouge ; 2 ml
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Couleur Ambré
Matériau Verre, PTFE, Caoutchouc
Pré-fendu No
Volume (métrique) 2 ml
Septum PTFE / Caoutchouc rouge
Comprend Flacon : C4012-2, bouchon : C4011-1AHP
Nb par paquet 500
Volume (métrique) total 2 ml
Matériau du bouchon Aluminium
Type de bouchon Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 5,5 mm)
Hauteur (métrique) 32 mm
Type Kit pratique pour flacons à sertir non assemblés
Taille du bouchon 11 mm
Marking Spot Non
Septa Size (Metric) 11 mm